Stampa…
VWR®, Batuffoli di cotone
Fornitore: VWR
VWR®
734-2671EA 272 EUR
734-2671
VWR®, Batuffoli di cotone
Lana di vetro e di cotone
La produzione completamente meccanizzata offre un'uniformità costante di forma e dimensione per la massima efficacia nella tappatura delle fiale. Questi batuffoli di alta qualità sono molto efficaci per controllare l'infestazione da acari.
  • Adatti a fiale strette
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904