Stampa…
VWR® Microban®, Supporto per scatole con guanti
Fornitore: VWR
Microban®
211-0371EA 197 EUR
211-0371
VWR® Microban®, Supporto per scatole con guanti
Dispenser per guanti
In PS con additivo Microban®. Questi supporti per scatole di guanti con montaggio a parete.
  • Additivo Microban® previene la crescita di muffe e batteri
  • PS antiurto resistente alle soluzioni detergenti corrosive
  • Design modulare consente l'impilamento per sfruttare meglio lo spazio
Sono adatti per l'uso in camere bianche, ospedali e aree di lavoro microbiologiche
Informazioni per l'ordine: Viti di montaggio incluse.