L'unità Titronic® 300 è una buretta motorizzata per la titolazione manuale e uno strumento di dosaggio preciso di liquidi, solventi e titolanti. Può essere utilizzata come strumento autonomo o come buretta di titolazione e dosaggio in sistemi di titolazione controllati da computer (automatici). Ideale per laboratori in cui sono necessari alta precisione e flessibilità.
Titolazione manuale a controllo manuale (mouse):
- La velocità di titolazione può essere regolata in cinque diverse fasi per ottimizzare la velocità e l'accuratezza della titolazione
- Calcolo automatico dei risultati in diverse unità e documentazione su stampante o dispositivo di memoria USB
- Registrazione automatica del peso quando la bilancia è collegata
- La velocità di titolazione può essere regolata in cinque diverse fasi per ottimizzare la velocità e l'accuratezza della titolazione
- Calcolo automatico dei risultati in diverse unità e documentazione su stampante o dispositivo di memoria USB
- Registrazione automatica del peso quando la bilancia è collegata
Dosaggio:
- Velocità di dosaggio e riempimento regolabile per ciascun metodo; riempimento regolabile tra una fase di dosaggio e l'altra
- La funzione di riempimento intelligente controlla in anticipo se è possibile una fase di dosaggio: riduce il numero di operazioni erronee durante un processo di dosaggio seriale
- Velocità di dosaggio e riempimento regolabile per ciascun metodo; riempimento regolabile tra una fase di dosaggio e l'altra
- La funzione di riempimento intelligente controlla in anticipo se è possibile una fase di dosaggio: riduce il numero di operazioni erronee durante un processo di dosaggio seriale
Informazioni per l'ordine: le unità sono fornite con unità di dosaggio assemblata e pronta all'uso da 20 o 50 ml, controller manuale, morsetto per titolazione, asta di supporto e alimentatore. I modelli M2 includono inoltre l'agitatore magnetico.