Stampa…
Spettrofotometri UV/Vis, DR6000
Fornitore: Hach
705-1161EA 12910 EUR
705-1161 705-0913 705-1160
Spettrofotometri UV/Vis, DR6000
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
Spettrofotometri UV/Vis con tecnologia a radio frequenza (RFID), per garantire un'elevata velocità di scansione delle lunghezze d'onda all'interno dello spettro visibile e UV.
  • Prestazioni migliori in laboratorio grazie ai 240 metodi disponibili
  • Trasmittanza (%), assorbanza e concentrazione, scansione
  • La tecnologia RFID consente la tracciabilità dei campioni
  • Gestione ottimale dei dati e risultati affidabili
  • Compatibili con i principali metodi tra cui DCO, cloro, nitrati e ammoniaca
  • Alta qualità dei reagenti formulati per garantire risultati e prestazioni eccezionali
  • Software Quality Assurance (SQA) per la programmazione, la documentazione e l'interpretazione
Alcune applicazioni sono ideali per l'enzimologia e la colorimetria, ma risultano adatte anche per ulteriori applicazioni tra cui le analisi dell'acqua potabile e della birra.
Per un elenco dei kit analitici più diffusi per lo strumento DR6000, consultare la scheda PRODOTTI COMPLEMENTARI. Per una più ampia selezione di kit analitici disponibili, effettuare la ricerca sul sito web di utilizzando il termine di ricerca ETK.
Informazioni per l'ordine: Some application packages are suitable for enzymology and colorimetry, opening up further applications including drinking water and brewing.
Informazioni per l'ordine: Fornito con adattatore per cuvetta, copertura antipolvere, cavo di alimentazione e manuale di istruzioni.