Stampa…
Hai cercato: Scatole per lo stoccaggio dei wafer
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Spring boxes, Holds five trays and one cover or six trays, STAT-PRO® 125
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: E 99 Series
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Two snap latches, one swing pin latch or three swing pin latches. Pin and socket hinges.
Promo
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: With pin and socket hinges. Single snap latch.
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: E 90 series
Codice catalogo: (ENTEE04-1202)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: E04-1202
Codice articolo locale: ENTEE04-1202
Descrizione: Wafer handling, Wafer storage boxes for 2,5" and smaller wafer handling, E 04 series, Polystyrene, nero
UOM: 1 * 4 pezzi
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Wafer handling, Envelopes for wafer storage boxes, Envelopes, antistatic, PVC
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom