Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente
CF™ dye streptavidin and monoclonal mouse anti-biotin conjugates
Fornitore: Biotium
29040.EA 235 EUR InStock
29040. 29035. 29037. 29038. 29039. 29032. 29030. 29031. 29036. 29034. 29033.
CF™ dye streptavidin and monoclonal mouse anti-biotin conjugates
Sistemi di associazione e marcatura delle proteine
Streptavidin conjugates are typically used as secondary reagents to detect biotinylated probes such as primary antibodies for flow cytometry, Western blotting, immunofluorescence staining and other applications.
Streptavidin conjugates are supplied in lyophilised solid format. After reconstitution with 0,5 ml PBS, streptavidin concentration is 2 mg/ml with 0,01% sodium azide. Monoclonal mouse anti-biotin antibody conjugates are supplied at 2 mg/ml in PBS pH 7,4 containing 50% glycerol, 2 mg/ml BSA (IgG-free and protease-free), and 0,05% sodium azide.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità