Stampa…
Readybag® Granulated Media for Salmonella and Listeria Control
Fornitore: Merck
Readybag®
1.02449.0060EA 619 EUR
1.02449.0060 1.00908.0001 1.02448.0060 1.01865.0001
Readybag® Granulated Media for Salmonella and Listeria Control
Terreni per microbiologia Terreni pronti per microbiologia
Terreni granulati ReadyBag® irradiati con raggi gamma e predosati in sacchetti per un'analisi rapida, flessibile e semplice dei patogeni. I sacchetti di terreni ReadyBag® velocizzano e semplificano l'analisi di routine degli agenti patogeni alimentari: tutti i passaggi di preparazione dei terreni vengono eliminati dal flusso di lavoro. È sufficiente aggiungere acqua sterile prima dell'incubazione. La serie ReadyBag® include Salmonella (acqua peptonata tamponata) e Listeria (brodo mezzo-Fraser).
  • Nessuna pesatura
  • Nessuna sterilizzazione in autoclave
  • Nessuna gestione di supplementi
  • Nessuna necessità di spazio aggiuntivo in laboratorio o attrezzature