  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Tester di resistenza
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/30/18989730.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Seleziona per:
Codice catalogo: (SIMETB2100)
Fornitore:  TQC
Codice articolo fornitore: TB2100
Codice articolo locale: SIMETB2100
Descrizione:   The Taber® multi-finger scratch / mar tester is used to measure the relative resistance or susceptibility of a material surface to scratching, marring...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMETB2000)
Fornitore:  TQC
Codice articolo fornitore: TB2000
Codice articolo locale: SIMETB2000
Descrizione:   Using interchangeable tools, this shear / scratch tester is used to measure the susceptibility of material surfaces to scratching, marring, shearing, ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  TQC
Codice articolo fornitore: LD5950
Codice articolo locale: SIMELD5950
Descrizione:   Equipment developed to measure the resistivity of paints, varnishes and liquids in a fast and precise way. Indispensable for the correct functioning o...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMESP4400)
Fornitore:  TQC
Codice articolo fornitore: SP4400
Codice articolo locale: SIMESP4400
Descrizione:   Manual cupping resistance tester, SP4400, Cupping max. (mm): 15, Displacement per revolution: 0,48 mm, Ø punzone (mm): 20, Ø parte pressofusa (mm): 27 mm, L×P×A (mm): 340×292×2940, Peso (kg): 16
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMESP4300)
Fornitore:  TQC
Codice articolo fornitore: SP4300
Codice articolo locale: SIMESP4300
Descrizione:   The TQC automatic cupping tester allows to perform a cupping (Erichsen / Dent) test on coated steel panels to define the resistance of paint, varnish ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 5  di 5