Stampa…
Hai cercato: Tester di adesione
4  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (SIMESP3100)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: SP3100
Codice articolo locale: SIMESP3100
Descrizione: This Adhesion Test Kit (HPK) is a method developped in the Netherlands by FOSAG and SKH to determine the adhesion of new and old paint layers on wood ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMELD9330)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: LD9330
Codice articolo locale: SIMELD9330
Descrizione: This automatic adhesion tester measures the adhesion of coatings applied on metal, wood, concrete and similar substrates.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMELD9200)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: LD9200
Codice articolo locale: SIMELD9200
Descrizione: This instrument is an easy to use, lightweight hydraulic adhesion tester that applies an increasing level of pull off force to a dolly adhered to the ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMESP3000)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: SP3000
Codice articolo locale: SIMESP3000
Descrizione: The TQC Cross Cut adhesion test kit (Master Paint Plate) is a stainless steel measuring tool that features: a 1, 1,5, 2 and 3 mm cross cut adhesion te...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom