Stampa…
Sistema di contenitori autoclavabili EasyMop GMP con MopJump-System
Fornitore: Pfennig Reinigungstechnik
141-1469EA 721.69 EUR
141-1469 141-0953 141-0952 141-0951
Sistema di contenitori autoclavabili EasyMop GMP con MopJump-System
Spazzoloni
Sistema di contenitori autoclavabili EasyMop GMP e sistema MopJump:
Il nuovissimo sistema di contenitori EasyMop GMP assicura la conformità alle normative che regolano la pulizia e la sanificazione delle camere bianche e offre vantaggi enormi nell'applicazione pratica.
  • Tutti i componenti per l'uso nelle camere bianche farmaceutiche sono certificati
  • Misure adatte all'uso previsto
  • Il sistema MopJump consente di impregnare facilmente la testa del mocio e di inserire i panni senza toccarli con le mani
  • La tripla guarnizione garantisce che i contenitori siano chiusi saldamente
  • Nei contenitori è possibile inserire 10 panni mocio per la pulizia e la sanificazione di pavimenti grandi fino a 100 m²
  • Le teste dei mocio sono autoclavabili nei contenitori
  • La struttura speciale permette di trasportare i mocio nella camera bianca
  • I contenitori possono essere usati anche da soli (soluzione ideale per camere bianche piccole) o in un carrello (contattare Avantor per ulteriori informazioni)
Compatibilità dei materiali testata con i seguenti prodotti: perform sterile concentrate OXY, perform classic concentrate OXY, Surfanios IP sterile, perform sterile concentrate QB, perform classic concentrate Q-Plus, perform classic concentrate QB, Buraton 10F, perform advanced concentrate QB.