Etere etilico, anidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8% stabilizzato
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ossido di dietile
, Dietiletere
Stabilization:
stabilizzato con etanolo 0,5 - 1,5 % (w/v)
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
Formula:
(CH₃CH₂)₂O Peso molecolare: 74,12 g/mol Punto di ebollizione: 35 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –123 °C Densità: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011646 CAS Number: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
Titolo (calcolato su anidra) | Min. 99,8 % |
Acidità | Max. 0,0005 meq/g |
Residuo all'evaporazione | Max. 0,0003 % |
Acqua | Max. 0,0050 % |
Titolo (calcolato su anidra) | Min. 99,8 % |
Acidità | Max. 0,0005 meq/g |
Residuo all'evaporazione | Max. 0,0003 % |
Acqua | Max. 0,0050 % |