Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Cloning cylinders
Fornitore: HILGENBERG GMBH
Borosilicate glass 3.3.
  • High-grade borosilicate glass rings
  • Thermally sterilized
  • Wall thickness: 1 mm
Cloning cylinders or rings with ground edges are used to seperate the individual cells or cell groups in the nutrient soultion by placing the ring over it.The ring requires little grease to provide an optimum seal between the ring and the petri dish.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Altezza Ø est. Conf Codice catalogo VWR Quantità
8 mm 6 mm 100 HILG1980004
Codice articolo fornitore: 1980004
Codice articolo locale: HILG1980004
8 mm 8 mm 1 710-0203
Codice articolo fornitore: 1980003
Codice articolo locale: HILG1980003
10 mm 10 mm 100 710-0202
Codice articolo fornitore: 1740174
Codice articolo locale: HILG1740174
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità