Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Volumetric flasks, Class A, amber, white markings, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
DURAN®, borosilicate glass 3.3, amber, with PE stopper, conformity certified.
  • White markings, with one graduation mark
  • Certificate of conformity 'DE-M' mark
  • Available with individual certificate
*A collo largo
Con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato; certificato del lotto disponibile sul sito Web www.duran-group.com
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Cono (NS) Altezza Tolleranza Conf Codice catalogo VWR Quantità
5* ml 10/19 70 mm 0,04 ± ml 2 612-5332
Codice articolo fornitore: 246770955
Codice articolo locale: SCOT246770955
10* ml 10/19 90 mm 0,04 ± ml 2 612-5337
Codice articolo fornitore: 246771051
Codice articolo locale: SCOT246771051
20 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5338
Codice articolo fornitore: 246771257
Codice articolo locale: SCOT246771257
25 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5339
Codice articolo fornitore: 246771454
Codice articolo locale: SCOT246771454
50 ml 12/21 140 mm 0,06 ± ml 2 612-5340
Codice articolo fornitore: 246771754
Codice articolo locale: SCOT246771754
100 ml 12/21 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5352
Codice articolo fornitore: 246772459
Codice articolo locale: SCOT246772459
100 ml 14/23 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5353
Codice articolo fornitore: 246772553
Codice articolo locale: SCOT246772553
200 ml 14/23 210 mm 0,15 ± ml 2 612-5354
Codice articolo fornitore: 246773258
Codice articolo locale: SCOT246773258
250 ml 14/23 220 mm 0,15 ± ml 2 612-5355
Codice articolo fornitore: 246773652
Codice articolo locale: SCOT246773652
500 ml 19/26 260 mm 0,25 ± ml 2 612-5356
Codice articolo fornitore: 246774451
Codice articolo locale: SCOT246774451
1000 ml 24/29 300 mm 0,4 ± ml 1 612-5357
Codice articolo fornitore: 246775456
Codice articolo locale: SCOT246775456
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità