Stampa…
Hai cercato: Sangue
4  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Charles River Laboratories Cell Solutions
Descrizione: Whole blood is human blood from a standard blood donation. Whole blood is collected from IRB consented healthy human donors in FDA-registered collecti...
Fornitore: Charles River Laboratories Cell Solutions
Descrizione: Cord blood is known to be a rich source of hematopoietic stem cells, which can be used to research hematopoietic and genetic disorders.
Codice catalogo: (ROCKR500-0100)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore: R500-0100
Codice articolo locale: ROCKR500-0100
Descrizione: Bovine/calf blood in heparin sodium.
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (ROCKR302-0050)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore: R302-0050
Codice articolo locale: ROCKR302-0050
Descrizione: Chicken whole blood aseptically collected. These cell suspensions are ideal for washed pooled cells preparations, complement titration, adsorption pro...
UOM: 1 * 50 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom