  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
plasma
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/54/18989654.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Seleziona per:
Fornitore:  Biowest
Descrizione:   Plasma provides a broad spectrum of macromolecules, carrier proteins for lipoid substances and trace elements, attachment and spreading factors, low m...
Codice catalogo: (HCMSPB006C-1-BC)
Blocked
Fornitore:  HemaCare
Codice articolo fornitore:: PB006C-1-BC
Codice articolo locale:: HCMSPB006C-1-BC
Descrizione:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of breast cancer (BC). Collected from IRB cons...
UOM:  1 * 2 ml
Codice catalogo: (HCMSPB006C-1-AML)
Blocked
Fornitore:  HemaCare
Codice articolo fornitore:: PB006C-1-AML
Codice articolo locale:: HCMSPB006C-1-AML
Descrizione:   Plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of acute myeloid leukemia (AML). Collected from IRB-consented volunte...
UOM:  1 * 2 ml
Codice catalogo: (HCMSPB006F-1)
Blocked
Fornitore:  HemaCare
Codice articolo fornitore:: PB006F-1
Codice articolo locale:: HCMSPB006F-1
Descrizione:   Plasma is the liquid component of blood in which the blood cells in whole blood are normally suspended. Important elements in Plasma include albumin,...
UOM:  1 * 10 ml
Codice catalogo: (HCMSPB006C-1-CML)
Blocked
Fornitore:  HemaCare
Codice articolo fornitore:: PB006C-1-CML
Codice articolo locale:: HCMSPB006C-1-CML
Descrizione:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of chronic myeloid leukemia (CML). Collected f...
UOM:  1 * 2 ml
Fornitore:  HemaCare
Descrizione:   Plasma is the liquid component of blood in which the blood cells in whole blood are normally suspended. Important elements in Plasma include albumin,...
Codice catalogo: (HCMSPB006C-1-DM2)
Blocked
Fornitore:  HemaCare
Codice articolo fornitore:: PB006C-1-DM2
Codice articolo locale:: HCMSPB006C-1-DM2
Descrizione:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of type 2 diabetes mellitus (DM 2). Collected ...
UOM:  1 * 2 ml
Codice catalogo: (HCMSPB006C-1-CRC)
Blocked
Fornitore:  HemaCare
Codice articolo fornitore:: PB006C-1-CRC
Codice articolo locale:: HCMSPB006C-1-CRC
Descrizione:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of colorectal cancer (CRC). Collected from
UOM:  1 * 2 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 39
  1  2  3  4  5  Prossimo