Stampa…
Hai cercato: Provette ingresso gas
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Tubo di ingresso gas/spurgo aria, DURAN® Borosilicate glass, Inclinati a un angolo di 90°, con giunto a cono fuso., Dimensione cono: 19/26 NS
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE, white.
Codice catalogo: (201-2610)
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore: 05081000
Codice articolo locale: LENZ05081000
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3 DURAN®.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (201-2612)
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore: 05086001
Codice articolo locale: LENZ05086001
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Duran® borosilicate glass.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Pyrex® borosilicate glass.
Codice catalogo: (201-3059)
Fornitore: SciLabware
Codice articolo fornitore: MF5
Codice articolo locale: BIBBMF5
Descrizione: Borosilicate glass.
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Pyrex® borosilicate glass.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom