Stampa…
Hai cercato: Provette per essicazione
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Tubo di essiccazione, Curve, DURAN® Borosilicate glass, Dimensione cono: 19/26 NS
Codice catalogo: (201-9110)
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore: 05330013
Codice articolo locale: LENZ05330013
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass, clear. One bulb and glass tubing connection.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors with 6 mm external diameter.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN® borosilicate glass 3.3. clear. Angled at 75° with ground joint cone.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: PE.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Unbreakable polyethylene straight tubes.
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Borosilicate glass 3.3. Angled at 75° with ground joint cone.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass with ground glass cone.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom