Stampa…
VWR® kuroGEL, Blotter semi-dry
Fornitore: VWR
VWR®
700-0416EA 1810 EUR
700-0416
VWR® kuroGEL, Blotter semi-dry
Dispositivi per Blotting
Il blotter semi-dry kuroGEL fornisce grande flessibilità in laboratorio poiché può essere utilizzato per tutti i tipi di blotting: Western, Southern e Northern. Il blotting è semplice e veloce, generalmente può essere completato in 15-30 minuti. Le procedure di impostazione sono semplici ed economiche grazie alle ridotte quantità di tampone necessarie. Il coperchio a vite regola i diversi spessori e dimensioni del gel mentre gli elettrodi in platino assicurano una pressione uniforme, garantendo trasferimenti incontaminati.
  • Adatto per Western, Southern e Northern blotting
  • Tempi di trasferimento rapidi
  • Dispersione del calore uniforme
  • Spessore gel variabile
  • Volume tampone minimo
Informazioni per l'ordine: ciascuna unità è composta da una base con elettrodo, il coperchio con elettrodo a piastra, cavi elettrici e 2 viti per l'unità.