Stampa…
Analizzatori di umidità, MA37
Fornitore: Sartorius
611-2888EA 4320 EUR
611-2888
Analizzatori di umidità, MA37
Analizzatori Analizzatori di Umidità
Analizzatori di umidità facili da usare, efficienti e compatti per fornire risultati rapidi e ripetibili con un'interfaccia utente migliorata.
  • Comoda traccia del processo con indicatore luminoso di stato
  • Rapido riscaldamento con potenti elementi riscaldanti per ridurre i tempi di processo complessivi
  • Il design BetterClean consente di rimuovere la piastra della camera per campioni e il modulo riscaldante per la pulizia in lavastoviglie
  • Mini-USB e riconoscimento automatico della stampante per la comunicazione dei dati
Un analizzatore di umidità base per attività di routine progettato per migliorare l'efficienza operativa complessiva, dall'impostazione dei parametri al processo di riscaldamento e alla pulizia finale.