La piastra scaldavetrini W10, grazie al design compatto e slanciato, è in grado di ospitare due file per un massimo totale di 40 vetrini. Utile come banco di stiramento per il montaggio, lo stiramento e l'essiccazione di sezioni di paraffina su vetrini, il fissaggio di strisci batterici e il riscaldamento di campioni liquidi in capsule di Petri. La superficie anodizzata nera offre un eccellente contrasto visivo. La piastra riscaldante in alluminio, spessa 8 mm, garantisce una distribuzione omogenea e costante della temperatura sull'intera superficie riscaldante. Il display touchscreen e l'interruttore sono protetti dall'ingresso di acqua e paraffina e l'unità è dotata di protezione da sovratemperatura per garantire la massima sicurezza. Gli interruttori di regolazione della temperatura e di accensione/spegnimento con spia per modo 'On' sono posizionati comodamente nella parte anteriore dell'unità.
- Display touchscreen elettronico
- Design affusolato e compatto
- Formato ideale per l'essiccazione di massimo 40 vetrini
- Intervallo di temperatura ambient a 89 °C
- Digitale termostato
Accuratezza: ±1,0 °C
L×P×A esterne: 146×486×70 mm
Peso: 3,1 kg
Potenza: 260 W
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21