Stampa…
VWR® W20, Bagno ad acqua per istologia
Fornitore: VWR
VWR®
720-2423EA 1070 EUR
720-2423 720-3029
VWR® W20, Bagno ad acqua per istologia
Bagni Bagni per tessuti
Il bagno ad acqua per istologia W20 è ideale per rimuovere in modo affidabile increspature e deformazioni nelle sezioni di cera paraffinica create durante il sezionamento. L'unità a basso profilo è ergonomica, offre una visione nitida e consente di manipolare in sicurezza le sezioni. Le aree piatte riscaldate in modo indiretto sulla parte anteriore e posteriore del bagno offrono uno spazio atto all'essiccazione di massimo 20 vetrini. Gli interruttori a sfioramento di regolazione temperature e di accensione/spegnimento, con spia di modalità "On", sono comodamente posizionati nella parte anteriore dell'unità e protetti dall'acqua.
  • Display touchscreen elettronico
  • Formato leggero, compatto ed efficiente: scarico semplice dell'acqua
  • Doppia funzione con superficie riscaldata per essiccare fino a 20 vetrini
  • Range di temperatura regolabile da 30 a 70 °C
  • Coperchio opzionale per impedire evaporazione e contaminazione da polvere quando non in uso
Informazioni per l'ordine: fornito senza coperchio (da ordinare separatamente).