Stampa…
Panno per mocio CleanPad
BASA130876EA 29.9 EUR
BASA130876
Panno per mocio CleanPad
I panni per mocio CleanPad sono realizzati con una maglia semplice di poliestere al 100% a filo continuo. Grazie a un semplice sistema elastico, possono essere montati e sostituiti facilmente sulla testa del mocio CleanPad (20×38 cm). Estremamente puliti e assorbenti, i panni per mocio CleanPad sono la soluzione ideale per pulire pareti, pavimenti e soffitti in tutti gli ambienti della camera bianca. Insieme alla spugna in schiuma inclusa, i panni per mocio CleanPad garantiscono una pulizia efficace sulle superfici ruvide (anche le spugne in schiuma possono essere ordinate separatamente, consentendo cambi frequenti).