Stampa…
Frigorifero/congelatore commerciale
Fornitore: Liebherr
471-1113EA 3370 EUR
471-1113
Frigorifero/congelatore commerciale
Refrigeratori
Armadio adatto per posizionamento in spazi ristretti.
  • Interno in polistirolo stampato (per pulizia semplice e maggior igiene)
  • Tropicalizzato per usi in temperature ambiente fino a +43 °C
  • Doppio controller e due compressori per prestazioni ottimali
  • Controllo elettronico
  • Sistema di raffreddamento statico
Range di temperatura: +1 a 15 °C (frigorifero) e −14 a −28 °C (congelatore)