Stampa…
Frigorifero/congelatore da laboratorio con controller elettronico Comfort e interni antideflagranti, MediLine
Fornitore: Liebherr
Mediline
471-1016EA 0 EUR
471-1016 471-1071
Frigorifero/congelatore da laboratorio con controller elettronico Comfort e interni antideflagranti, MediLine
Refrigeratori
Frigorifero/congelatore con interni antideflagranti per la conservazione di sostanze esplosive e altamente infiammabili, ad esempio nell'industria chimica o in laboratori speciali.
  • Controller elettronico Comfort con display digitale della temperatura per un'impostazione estremamente precisa della temperatura
  • Memoria dati integrata
  • Doppio controller e compressore per prestazioni ottimali
  • Calibrazione a 1 punto
  • Porta di accesso per sensore di temperatura (Ø 10 mm)
  • Pratici cassetti trasparenti (vano congelatore) per una visione chiara dei prodotti conservati all'interno
  • Sportelli a chiusura automatica per utilizzi pratici; cerniera dello sportello reversibile e guarnizioni sostituibili
Testati secondo la direttiva 94/9 CE (ATEX 95). Classificati II 3G Ex nA II T6, adatti per la conservazione di sostanze esplosive e altamente infiammabili in contenitori sigillati.
Informazioni per l'ordine: su richiesta, è disponibile anche una versione non antideflagrante.