Stampa…
VWR® TH300, Misuratore di temperatura, umidità, punto di rugiada e portata di flusso
Fornitore: VWR
VWR®
620-1954EA 347 EUR
620-1954
VWR® TH300, Misuratore di temperatura, umidità, punto di rugiada e portata di flusso
Igrometri Termoigrometri digitali
Digital precision handheld universal meter for humidity, temperature, dew point, distance, enthalpy and flow velocity, with additional thermocouple input in one. The plug-in probes are interchangeable without recalibration. The instrument is suitable for applications such as air conditioning, ambient air monitoring and flow measurement.
  • Double-display of humidity and temperature
  • Calculation of dew point temperature, dew point distance and enthalpy
  • Additional Nicr-Ni K-type socket for surface measurement
  • Maximum/minimum value memory, 'HOLD' function
  • Serial interface, direct connexion to a PC via isolated interface adapter
  • Impact-resistant ABS plastic housing, membrane keyboard, transparent panel, integrated pop-up clip
È necessario un cavo aggiuntivo quando viene utilizzato con un PC, si prega di contattare Avantor per ulteriori informazioni.
Informazioni per l'ordine: Informazioni per l'ordine: con sonda di temperatura termo-igrometro, certificato di calibrazione e custodia in plastica.
Informazioni per l'ordine: con sonda di temperatura termo-igrometro, certificato di calibrazione e custodia in plastica.