Stampa…
Hai cercato: Attività di apprendimento - Elettricità/Magnetismo
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: According to Hoffmann, with two city dishes, 0 to 30 ml of grading graded 1/10 ml.
Codice catalogo: (BINH1002727)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1002727
Codice articolo locale: BINH1002727
Descrizione: Attività di apprendimento, Electricity/Magnetism, Applicazione: Fisica, Analogue oscilloscope, 30 MHz, microprocessor controlled
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (BINH1014525)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1014525
Codice articolo locale: BINH1014525
Descrizione: Tube holder to support all S series electron tubes for easy and safe operation. The five pin sockets for the tube are concealed inside the tube holder...
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (761-0136)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1000651
Codice articolo locale: BINH1000651
Descrizione: Highly evacuated electron tube with focusing electron gun and fluorescent screen (90×60 mm) inclined relative to the beam axis, so that the path of th...
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (BINH1002899)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1002899
Codice articolo locale: BINH1002899
Descrizione: Voltameter, Electricity/Magnetism, Applicazione: Elettricità, Hofmann’s Voltameter, incl. gas collection tube, platinum electrodes, plastic hose with levelling bulb, stand ring, universal bosshead, stand baseplate with rod, dimensions ∼800×150 mm, rod Ø×H 12 mm×750 mm, retaining plate 120×110 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (BINH1002711)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1002711
Codice articolo locale: BINH1002711
Descrizione: Equipment set inclusive of digital multimeter for measuring electrochemical potentials of various metals in experiments.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (BINH1013885)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1013885
Codice articolo locale: BINH1013885
Descrizione: Highly evacuated electron tube for determining the wavelength of electrons as a function of the anode voltage from the radii of the diffraction rings ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (BINH1002750)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1002750
Codice articolo locale: BINH1002750
Descrizione: Attività di apprendimento, Electricity/Magnetism, Applicazione: Fisica, Adapter, BNC connector to 4 mm Jack plugs with 19 mm spacing.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom