Stampa…
B.O.D. misura, BOD EVO Sensor System 6
Fornitore: VELP Scientifica
705-0780EA 2170 EUR
VELPS10220156 VELPS10220146
B.O.D. misura, BOD EVO Sensor System 6
Sistema di misurazione respirometrici per corpo senza mercurio per la determinazione della quantità di ossigeno disciolto consumato dai microrganismi biologici aerobici in acqua.
  • Molto semplice da usare e senza mercurio
  • dati (in ppm BOD) in tempo reale viene visualizzata sulla testa del sensore di ogni bottiglia
  • Utilizzando la trasmissione dei dati di test wireless 5 giorni può registrare i risultati ogni 30 minuti fino a ogni 24 ore
  • 6 bottiglie con stazione di agitazione magnetica per garantire la riproducibilità
  • campi di misura: 90/250/600/999 ppm BOD
Il sensore utilizza la tecnologia manometrica e controllo a microprocessore per fornire misurazioni di dati regolari periodi definiti. I sensori richiedono 2 batterie al litio ciascuno e sono IP 54 nominale. Uso della rete Databox ™ e BODSoft ™, i dati provenienti da un massimo di 80 campioni possono essere monitorati, confrontati e e memorizzati.
Il controllo della temperatura è di solito necessario per i risultati più riproducibili - si prega di vedere le voci per armadi termostatici e incubatori che vengono forniti separatamente.
Informazioni per l'ordine: I sistemi BOD EVO Sensor includono una stazione di agitazione a 6 posizioni con sensori BOD, bottiglie di vetro scuro, titolari di alcali e barre di agitazione