Stampa…
Microscopi a fluorescenza, VisiScope® TL385 LF
630-2680EA 2620 EUR
VWRI630-2680 VWRI630-2724
Microscopi a fluorescenza, VisiScope® TL385 LF
Questo microscopio a fluorescenza è didattico e di laboratorio per applicazioni quotidiane.
  • Osservazioni in luce trasmessa e riflessa a fluorescenza
  • Luce trasmessa regolabile con controllo manuale della luminosità
  • Filtri blu e verde come componenti standard
The blue filter is needed for the following fluorochromes: Acridine Yellow, Acridine Orange, Auramine, DiO, DTAF, FITC, GFP and YFP.
The green filter is required for Rhodamine, Texas Red and TRITC.
Informazioni per l'ordine: Fornito con coperchio antipolvere.