Microtube racks, incubation, round
Fornitore: DELTALAB
PP
Even when the rack is fully loaded, tubes are completely immersed while tops rest above the rack, floating in a beaker of water. Perfect for use in benchtop incubation. The rack is easily unloaded by lightly pressing it down against the bench until the legs touch, releasing the tubes. Racks are 6,4 mm thick with 19 mm long legs and a central handle.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Per provette N. di fori Ø Conf Codice catalogo VWR Quantità
1,5 ml 8 66 mm 4 DELTM-024
Codice articolo fornitore: M-024
Codice articolo locale: DELTM-024
1,5 ml 20 105 mm 4 DELTM-026
Codice articolo fornitore: M-026
Codice articolo locale: DELTM-026
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI