Acqua, Cell Culture Grade pyrogen-free
Fornitore: Biowest
L0970-100EA
6.4
EUR
L0970-100
L0970-500
L0970-1000
Acqua, Cell Culture Grade pyrogen-free
Acqua
Cell culture water is high-quality water suitable for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents.
- Pyrogen-free
Formula:
H₂O Peso molecolare: 18,02 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 0 °C Densità: 1 g/cm³ (4 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS Number: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |