Stampa…
Generatori di idrogeno, serie Precision Hydrogen, Peak Scientific
Fornitore: Peak Scientific
564-0169EA 7440 EUR
564-0169 564-0172 564-0171 564-0170
Generatori di idrogeno, serie Precision Hydrogen, Peak Scientific
Generatori di gas Generatori di idrogeno
I generatori di idrogeno della serie Precision Hydrogen sono adatti per gas vettore e gas di fiamma a limiti di rilevamento standard. Purezza dell'idrogeno: 99,9995%.
  • Tecnologia PEM collaudata per generare idrogeno in modo sicuro e affidabile
  • Essiccatori per garantire un elevato livello di purezza
  • Pompa a caricamento automatico di serie
  • Manutenzione limitata alla sostituzione della cartuccia e del gel di silice del deionizzatore
  • Funzioni di rilevamento di perdite interne con spegnimento automatico
Pressione di erogazione: 0 to 6,9 bar