Stampa…
VWR® DO-220/DO-220 M, Ossimetro, portatile, con sensore ottico
Fornitore: VWR
VWR®
664-0168EA 523 EUR
664-0168 664-0169 664-0225 664-0226 664-0227 664-0170
VWR® DO-220/DO-220 M, Ossimetro, portatile, con sensore ottico
Misuratori elettrochimici Misuratori per ossigeno disciolto
Misuratore compatto e portatile per la misurazione dell'ossigeno disciolto e della temperatura con sensore ottico intelligente. I valori vengono trasmessi da e al sensore in formato digitale RS485. Ideale per misurazioni su campo.
  • Involucro impermeabile IP 67, LCD a segmenti per la visualizzazione simultanea di ossigeno disciolto e temperatura
  • Memoria riesaminabile con 50/250 set di dati
  • Coefficienti del cappuccio del sensore a immissione manuale nello strumento da parte dell'utente; sostituzione del cappuccio del sensore dopo 12 - 16 mesi
  • Batteria da 100 ore; spia di batteria scarica
  • Riconoscimento del disallineamento dell'elettrodo, blocco automatico e mantenimento delle letture sul display
Additional functions of DO 220 M:
- Extended memory capacity (250 data sets)
- Waterproof USB port for transferring data to a PC (no software required)
- Real time clock for saved data
- Recalibration reminder (selectable from 0 to 60 days)
Warranty: 3 years for instruments and 6 months for electrodes/probes/cables.
Informazioni per l'ordine: in custodia di trasporto con sensore ottico per OD con cavo di 1 m o 4 m.