Powder spatulas, micro, with plastic handle
Fornitore: Karl Hammacher GmbH
Single-ended powder spatulas with black plastic handle.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Lunghezza Larghezza lama Conf Codice catalogo VWR Quantità
Micro powder spatula with black plastic handle 160 mm 3 mm 1 HAMMHSN447-03
Codice articolo fornitore: HSN447-03
Codice articolo locale: HAMMHSN447-03
Micro powder spatula with black plastic handle 160 mm 4 mm 1 HAMMHSN448-04
Codice articolo fornitore: HSN448-04
Codice articolo locale: HAMMHSN448-04
Micro powder spatula with black plastic handle 160 mm 5 mm 1 HAMMHSN449-05
Codice articolo fornitore: HSN449-05
Codice articolo locale: HAMMHSN449-05
Micro powder spatula set, contains 3, 4, 5 mm spatulas - 3/4/5 mm 1 SET 231-1245
Codice articolo fornitore: HSN447-SET
Codice articolo locale: HAMMHSN447-SET
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI