Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
14015.30EA
37.8
EUR
14015.30
14015.A1
Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Potassium stannate trihydrate
Formula:
K₂O₃Sn·3H₂O Peso molecolare: 298,94 g/mol (244,89 anhy) Punto di fusione: 140 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150391 CAS Number: 12125-03-0 EINECS: 235-255-9 |