1-Methylimidazole-5-carbaldehyde ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 39021-62-0
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 52-57°
MDL No.: MFCD00030439
Formula: C₅H₆N₂O
MDL Number: MFCD00030439
CAS Number: 39021-62-0
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 1 g H27338.03
Codice articolo fornitore: H27338.03
Codice articolo locale: ALFAH27338.03
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 52-57°
Peso formula 110.12
CAS No. 39021-62-0
Purezza 97%
Punto di infiammabilità >110°(230°F)
Formula molecolare C5H6N2O
N. MDL MFCD00030439
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità