Stampa…
1-Allylimidazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L11053.09EA 27.9 EUR
L11053.09 L11053.18
1-Allylimidazole ≥97%
1-Allylimidazole
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 212…213 °C
Densità: 1,003
Flash Pt: 101 °C (213 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037894
CAS Number: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
ADR: 8,III