Stampa…
1-Allylimidazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO335170250EA 52.6 EUR
ACRO335170250 ACRO335171000
1-Allylimidazole 97%
1-Allylimidazole
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 212…213 °C
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037894
CAS Number: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
UN: 3267
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %