Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Forskolin
Fornitore: Cayman Chemical
CAYM11018-10 CAYM11018-5 CAYM11018-50 CAYM11018-1
Forskolin
Formula: C₂₂H₃₄O₇
Peso molecolare: 410,51
MDL Number: MFCD00082317
CAS Number: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9
Order Now
Ordine
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità