Stampa…
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
Fornitore: Thermo Scientific
H62040.06EA 855 EUR
H62040.06 H62040.MD
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466241
CAS Number: 304445-49-6