Stampa…
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
H61451.MDEA 227 EUR
H61451.MD H61451.03
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₅BF₃NO₂
Peso molecolare: 214,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195679
CAS Number: 1218790-84-1