Stampa…
Dibenzenesulphonimide 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H60569.MDEA 53.2 EUR
H60569.MD
Dibenzenesulphonimide 95%
Dibenzenesulphonimide
Formula: C₁₂H₁₁NO₄S₂
Peso molecolare: 297,35 g/mol
Punto di fusione: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025019
CAS Number: 2618-96-4
EINECS: 220-051-4