Stampa…
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Attenzione
H61933.03EA 83.93 EUR
H61933.03
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Peso molecolare: 285,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835318
CAS Number: 157026-18-1