2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H61973.06EA
529
EUR
H61973.06
H61973.03
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formula:
C₇H₃FIN Peso molecolare: 247,01 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094172 CAS Number: 137553-42-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |