Stampa…
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Ossimetro, portatile
Fornitore: VWR
VWR® PHenomenal®
664-0176EA 1140 EUR
664-0176
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Ossimetro, portatile
Misuratori elettrochimici Misuratori per ossigeno disciolto
Strumento portatile facile da usare con robusto involucro con classe di protezione IP 67 per misurazioni ad alta risoluzione e precisione in applicazioni sul campo. Con uscita USB impermeabile per il collegamento a un computer. Conforme agli standard GLP.
  • Ampio display grafico LCD con retroilluminazione a LED continua per la visualizzazione simultanea dei valori di ossigeno e temperatura
  • Funzione di registrazione dati selezionabile tra 1 minuto e 1 ora
  • Memoria da 5000 set di dati con registrazione automatica; memoria aggiuntiva di 200 set di dati per memorizzazione manuale
  • Spegnimento automatico: regolabile da 10 min a 24 ore
  • Diagnostica e autodiagnosi avanzate (diagnostica efficienza elettrodi, controllo deriva); quando lo strumento richiede una nuova calibrazione, viene mostrato il relativo simbolo
  • Risparmio energetico: 4 batterie AA per oltre 1000 ore di funzionamento
Informazioni per l'ordine: set portatile per ossigeno OX 4100 H pronto all'uso con strumento in robusta custodia in plastica, sonda galvanica per ossigeno OXY11-3 con sensore di temperatura incorporato, cavo di 3 m e stativo, kit di manutenzione e manuale d'istruzioni (22 lingue) su CD-ROM.
Informazioni per l'ordine: Ready to use portable oxygen kit OX 4100 H includes instrument in robust plastic carrying case, galvanic oxygen probe OXY11-3 with built-in temperature sensor, 3 m cable and stand, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, short instructions and CD ROM with manual,