Stampa…
VWR® VisiLight® P-LED10, Illuminazione a LED
Fornitore: VWR
VWR® VisiLight®
631-1086EA 492 EUR
631-1086
VWR® VisiLight® P-LED10, Illuminazione a LED
Luci Illuminatori a LED
The VisiLight® P-LED10 light source features two flexible arms with high efficiency LEDs (3,6 W).
  • Brightness control system
  • Two flexible arms (L = 60 cm)
  • Illuminance (at 10 cm): 170000 lux
  • Luminous flux: 400 lm each arm
  • Colour temperature: Pure white (6300 K)
Informazioni per l'ordine: adattatore di alimentazione multiplo (EU, UK) in dotazione.