Stampa…
Hai cercato: Morsetti
37  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Bossheads made from different materials for universal usage.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Per l'assemblaggio di aste con diametro da 8, 12, 13, 16 e 21 mm.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Per l'assemblaggio di aste con diametro da 12, 13 e 16 mm.
Codice catalogo: (241-0113)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08542.632
Descrizione: Utilizzati per il collegamento di aste per stativo con qualsiasi angolazione
UOM: 1 * 2 pezzi
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Per il complessivo supporto.
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: [EN]SQUARE MUFFE 13MM ALUMINUM 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (241-0250)
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 2250
Codice articolo locale: USBE2250
Descrizione: Bossheads made of powder-coated zinc-die casting.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (241-2550)
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore: 06250000
Codice articolo locale: LENZ06250000
Descrizione: Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Morsetti, Hook connector, Acciaio inossidabile, per Ø asta: 13 mm
Codice catalogo: (241-0371)
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 2223
Codice articolo locale: USBE2223
Descrizione: Zinc die-casting, nickel plated.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (241-0370)
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 2400
Codice articolo locale: USBE2400
Descrizione: Double bosshead made from powder-coated aluminium alloy.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (USBE2240)
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 2240
Codice articolo locale: USBE2240
Descrizione: Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Bossheads for frames, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Cross type double bossheads, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
Codice catalogo: (BOCH5311)
Fornitore: BOCHEM
Codice articolo fornitore: 5311
Codice articolo locale: BOCH5311
Descrizione: Cross type double bossheads made of stainless steel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom