Stampa…
Agar TOS-Propionato (base)
Fornitore: Merck
1.00043.0500EA 268.56 EUR
1.00043.0500 1.00043.0100
Agar TOS-Propionato (base)
Terreni per microbiologia Terreni di coltura per microbiologia, disidratati
In combinazione con il supplemento selettivo Litio-Mupirocina (MUP), l'agar Propionato TOS consente il rilevamento diretto di bifidobatteri vitali in colture iniziali e vari prodotti lattiero-caseari, come latte fermentato e non, latte in polvere e alimenti per neonati. La crescita di altri batteri di acido lattico è fortemente inibita, in modo da eliminare nella maggior parte dei casi la necessità di conferma dei bifidobatteri presunti.
  • Il rilevamento avviene mediante il metodo di conta su piastra con incubazione anaerobica a 37 °C