Stampa…
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
Attenzione
H50966.MDEA 66.35 EUR
H50966.MD H50966.03
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Peso molecolare: 207,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059670
CAS Number: 162402-33-7