Stampa…
4-(2-Ethoxyphenoxy)piperidine
Attenzione
H50922.MDEA 67.6 EUR
H50922.MD H50922.03
4-(2-Ethoxyphenoxy)piperidine
4-(2-Ethoxyphenoxy)piperidine
Formula: C₁₃H₁₉NO₂
Peso molecolare: 221,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061063
CAS Number: 420137-19-5