Stampa…
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50813.03EA 264.16 EUR
H50813.03 H50813.MD
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine ≥99%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Formula: C₁₂H₁₄F₃NO
Peso molecolare: 245,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06248881
CAS Number: 824390-04-7